Merck
32054
Supelco
Captan
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8Cl3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.59
Beilstein:
234872
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
InChI
1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2
Klucz InChI
LDVVMCZRFWMZSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Captan, fungicyd rolniczy, reaguje z grupą sulfhydrylową, uwalniając tiofosgeny, które mogą denaturować białka. Ma właściwości rakotwórcze i teratogenne, które mogą powodować toksyczność doustną u ptaków i ssaków.
Zastosowanie
Kaptan został użyty jako wzorzec odniesienia w analizie HPLC w celu określenia stężenia kaptanu w tabletkach.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Transgenic strains of the nematode C. elegans in biomonitoring and toxicology: effects of captan and related compounds on the stress response.
Jones D
Toxicology, 109(2-3), 119-127 (1996)
High-performance liquid chromatographic determination of sulphur and captan in a mixture.
Fedeli G
Journal of Chromatography A, 447(1), 263-267 (1988)
Kai Chen et al.
Environmental science & technology, 44(11), 4149-4154 (2010-05-04)
This study investigates the thermal decomposition of a widely used fungicide, captan, under gas phase conditions, similar to those occurring in fires, cigarette burning, and combustion of biomass treated or contaminated with pesticides. The laboratory-scale apparatus consisted of a plug
Roberto Heredia-Ortiz et al.
Toxicology letters, 213(1), 27-34 (2011-10-08)
Measurement of tetrahydrophthalimide (THPI) in urine has been used for the biomonitoring of exposure to the widely used captan fungicide in workers. To allow a better understanding of the toxicokinetics of captan and its key biomarker of exposure, a human
Anil Kumar Singh et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 164(1), 77-88 (2010-11-05)
A 56.56-kDa extracellular chitinase from Paenibacillus sp. D1 was purified to 52.3-fold by ion exchange chromatography using SP Sepharose. Maximum enzyme activity was recorded at pH 5.0 and 50 °C. MALDI-LC-MS/MS analysis identified the purified enzyme as chitinase with 60% similarity to
Produkty
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms