Merck
PHR9020
Supelco
2-Aminobenzyl alcohol
reference material
Synonim(y):
Benzocaine impurity B (PhEur), 2-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Beilstein:
1072211
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
rodzina API
mianserin , benzocaine
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
162 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
Klucz InChI
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)