Merck
BP858
Dibenzosuberone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Beilstein:
1454355
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nortriptyline, amitriptyline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6332 (lit.)
bp
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Dodatkowe informacje i wsparcie, w tym ulotki informacyjne dotyczące produktu, można znaleźć na stronie internetowej wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Dibenzosuberone BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Amitriptyline Oral SolutionAmitriptyline
  • Tablets
  • Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Temperatura zapłonu (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    113 °C - closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)