Merck
PHL89157
Aloe-emodin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,8-Dihydroxy 3-hydroxymethylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazine, Rhabarberone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
Beilstein:
2059062
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
Format
neat
ciąg SMILES
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Klucz InChI
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aloe-emodyna, pochodna antrachinonu, jest aktywnym składnikiem kilku roślin leczniczych. Wykazuje działanie żołądkowo-jelitowe poprzez działanie przeczyszczające.
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
Aloe-emodyna może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach roślinnych i zwierzęcych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Działania biochem./fizjol.
Laxative/cathartic compound; increases the contraction of intestinal smooth muscle by releasing endogenous acetylcholine. Anti-tumor activity is associated with an increased production of reactive oxygen species (ROS) that, in turn, reduces the mitochondrial transmembrane electrical potential, thus inducing a permeability transition that sets in motion a series of events culminating in cellular apoptosis. Genotoxicity and mutagenicity appear to be due to the inhibition of topoisomerase II activity by aloe emodin.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: aloes
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
One single standard substance for the determination of multiple anthraquinone derivatives in rhubarb using high-performance liquid chromatography-diode array detection
Gao XY, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(11), 2118-2123 (2009)
Analysis of the anthraquinones aloe-emodin and aloin by gas chromatography/mass spectrometry
ElSohly MA, et al.
International Immunopharmacology, 4(14), 1739-1744 (2004)
Simultaneous determination and pharmacokinetic studies of aloe emodin and chrysophanol in rats after oral administration of Da-Cheng-Qi decoction by high-performance liquid chromatography
Tang WF, et al.
Biomedical Chromatography, 21(7), 701-707 (2007)
Simultaneous determination of five anthraquinones in medicinal plants and pharmaceutical preparations by HPLC with fluorescence detection
He D, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49(4), 1123-1127 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89157-20MG