Kluczowe dokumenty
324694
Sigma-Aldrich
Emodin
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC₅₀ = 18.5 µM).
Synonim(y):
6-metylo-1,3,8-trihydroksyantrachinon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 3561
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c2c(cc(c1)O)C(=O)c3c(c(cc(c3)C)O)C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Klucz InChI
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 18.5 µM). Selectively blocks the growth of v-ras transformed human bronchial epithelial cells (IC50 = 14.8 µM) without affecting normal human bronchial epithelial cells, even at a concentration of 370 mM. Reported to act as an inhibitor of Tau aggregation and aid in the disassembly of PHF in vitro and in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
p56lck tyrosine kinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 18.5 µM against p56lck tyrosine kinase
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution in DMSO, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Unstable in aqueous alkali; reconstitute just prior to use.
Inne uwagi
Pickhardt, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.280, 3628.
Zhang, L., and Hung. M.C. 1996. Oncogene 12, 571.
Chan, T.C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 1152.
Jayasuriya, H., et al. 1992. J. Nat. Prod.55, 696.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3