Merck
PHL89385
Rhein
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.22
Beilstein:
2222155
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
Klucz InChI
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89385-20MG