Merck
PHL84243
Neoliquiritin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,7-Dihydroxyflavanone 7-glucoside, Liquiritigenin 7-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-5-6-13-14(24)8-15(29-16(13)7-12)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Klucz InChI
HJBUYKZTEBZNSH-ZRWXNEIDSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)