Merck
93893
Supelco
Physcion
analytical standard
Synonim(y):
1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone, 6-O-Methylemodin, 6-Methoxychrysophanic acid, Emodin-3-methyl ether, Parietin, Rheochrysidin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26
Beilstein:
6770499
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
Klucz InChI
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Physcion jest pochodną antrachinonu i jest dostępny jako aktywny składnik chińskich roślin leczniczych, takich jak rabarbar, Polygonum cuspidatum i Reynoutria multiflora. Wykazuje różne aktywności biologiczne, takie jak działanie przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające i przeciw ludzkiemu wirusowi cytomegalii.
Zastosowanie
Physcion może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w roślinach leczniczych, preparatach farmaceutycznych, warzywach, ziołach i alkoholach przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Anthraquinone-derivative found in medicinal herbs.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Emodin phyproof® Reference Substance
PHL89191
Emodin
Occurrence of emodin, chrysophanol and physcion in vegetables, herbs and liquors. Genotoxicity and anti-genotoxicity of the anthraquinones and of the whole plants
Mueller O.S, et al.
Food And Chemical Toxicology, 37(5), 481-491 (1999)
Henning Hopf et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 68(Pt 8), o317-o319 (2012-08-02)
The structure of the title compound, 7-methoxy-2-methyl-4,5-dihydroxyanthracene-9,10-dione, C(16)H(12)O(5), was originally reported by Ulický et al. [Acta Cryst. (1991). C47, 1879-1881] in the space group P2(1)2(1)2(1) [polymorph (Io)]. The new polymorph, (Im), crystallizes in the space group P2(1)/c. The molecular structures
Gizachew Alemayehu et al.
Natural product communications, 5(5), 747-750 (2010-06-05)
Chrysophanol, physcion, emodin, floribundone-1, 5,7'-physcion-fallacinol, and the novel 5,7'-physcion-physcion-10'-C-alpha-arabinopyranoside were isolated from the stem bark of Senna septemtrionalis. The structures of these secondary metabolites were determined on the basis of spectroscopic analysis, especially from NMR spectra in conjunction with COSY
Y-R Kwon et al.
Oral diseases, 16(2), 204-209 (2010-04-09)
The aim of this study was to separate the anti-acidogenic substances against Streptococcus mutans UA 159 from Polygonum cuspidatum. The anti-acidogenic substances were separated by a series of liquid-liquid fractionations followed by normal-phase silica gel liquid chromatography, based on high-performance
Jie Yu et al.
Journal of ethnopharmacology, 137(3), 1291-1299 (2011-08-16)
Radix Polygoni Multiflori (RPM) and Radix Polygoni Multiflori Praeparata (RPMP) were traditionally widely used as Chinese herbal medicine. However, liver adverse reactions caused by RPM or RPMP were frequently reported all around the world recent years. The aim of this