Merck
PHL82674
4′,5,7-Trihydroxy-3,3′,6,8-tetramethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.34
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
InChI
1S/C19H18O9/c1-24-10-7-8(5-6-9(10)20)15-18(26-3)13(22)11-12(21)17(25-2)14(23)19(27-4)16(11)28-15/h5-7,20-21,23H,1-4H3
Klucz InChI
DEQJJTUOVGHXHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)