Merck
PHL85780
4′,5,7-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5,7-Apigenin trimethyl ether, 4′,5,7-Trimethylapigenin, 5,7-Dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O=C1C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-12-6-4-11(5-7-12)15-10-14(19)18-16(22-3)8-13(21-2)9-17(18)23-15/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
ZXJJBDHPUHUUHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)