Merck
PHL82641
Quercetin 3,3′,4′,7-tetramethylether
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,3′,4′,7-Tetramethylquercetin, 5-Hydroxy 3,3′,4′,7-tetramethoxyflavone, Retusin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-8-12(20)16-15(9-11)26-18(19(25-4)17(16)21)10-5-6-13(23-2)14(7-10)24-3/h5-9,20H,1-4H3
Klucz InChI
HHGPYJLEJGNWJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)