Merck
CRM78699
Supelco
Ethyl 4-ethoxybenzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC)C1=CC=C(OCC)C=C1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-9(6-8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Substancja ta znajduje się na liście pozytywnej rozporządzenia UE nr 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)