Kluczowe dokumenty
329584
Zinc undecylenate
98%
Synonim(y):
Mycoseptin; Tineafax, 10-Undecylenic acid zinc salt
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CH(CH2)8CO2]2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
gęstość pary
14.9 (vs air)
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
118-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?