Kluczowe dokumenty
409464
Zinc acrylate
98%
Synonim(y):
Acrylic acid zinc salt
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCO2)2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
240-244 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC(=O)O[Zn]OC(=O)C=C
InChI
1S/2C3H4O2.Zn/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Akrylan cynku to związek należący do klasy polimerów akrylanowych, które są znane ze swoich wszechstronnych zastosowań w różnych dziedzinach, w tym w biomedycynie. W dziedzinie biomedycyny akrylan cynku jest znany przede wszystkim z zastosowania w materiałach dentystycznych, systemach dostarczania leków i inżynierii tkankowej. W zastosowaniach stomatologicznych akrylan cynku jest często stosowany w klejach dentystycznych i materiałach wypełniających ze względu na jego doskonałe właściwości wiążące i biokompatybilność.
Zastosowanie
Akrylan cynku może być stosowany jako
- monomer w tworzeniu cienkich warstw tlenku cynku (ZnO) poprzez reakcję fotopolimeryzacji. Cienkie warstwy ZnO wykazują korzystne właściwości do stosowania w urządzeniach optoelektronicznych, takich jak czujniki, diody elektroluminescencyjne (LED) i ogniwa fotowoltaiczne. Włączenie akrylanu cynku pozwala na dostrajanie właściwości, dzięki czemu folie te są wszechstronne w różnych zastosowaniach w dziedzinie elektroniki i fotoniki.
- Kluczowy składnik w formulacji stentu hydrożelowego żelatyna / poli(akrylan cynku). Akrylan cynku włączony do hydrożelu na bazie żelatyny w celu poprawy jego właściwości mechanicznych, przyczyniając się do jego wydajności i przydatności do zastosowań medycznych.
- Monomer stosowany w syntezie żywic fluorescencyjnych poprzez włączenie struktur kwasu kumarynowego. Otrzymane fluorescencyjne żywice akrylanu cynku wykazują lepsze właściwości przeciwporostowe, które są kluczowe dla zastosowań w środowisku morskim.
- Monomer w opracowaniu powłoki z poliakrylanu cynku (PZA), która zwiększa wydajność i stabilność anod cynkowych w wodnych bateriach cynkowo-metalowych, przyczyniając się do ich wysokiej odwracalności i długowieczności.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Raimondo D'Ambrosio et al.
Annals of neurology, 73(2), 199-209 (2012-12-12)
Post-traumatic epilepsy is prevalent, often difficult to manage, and currently cannot be prevented. Although cooling is broadly neuroprotective, cooling-induced prevention of chronic spontaneous recurrent seizures has never been demonstrated. We examined the effect of mild passive focal cooling of the
Xiaobei Wang et al.
Macromolecular bioscience, 12(11), 1575-1582 (2012-10-09)
Comb-shaped glycopolymer/peptide bioconjugates are constructed by grafting reduced glutathione (GSH) onto acrylate-functional block glycocopolymers via thiol-ene click chemistry. In aqueous solution, the glycopolymer/GSH bioconjugate self-assembles to sugar-installed spherical micelles. The size of micelles decreases with increasing pH, demonstrating pH-responsive character.
Mehmet Cinar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 104, 428-436 (2013-01-01)
The optimized geometrical structure, vibrational and electronic transitions, chemical shifts and non-linear optical properties of ethyl trans-alfa-cyano-3-indole-acrylate (C(14)H(12)N(2)O(2)) compound were presented in this study. The ground state geometrical structure and vibrational wavenumbers were carried out by using density functional (DFT/B3LYP)
M Drozd et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 105, 135-148 (2013-01-10)
The X-ray and vibrational spectroscopic analysis of a new molecular complex of guanidine and acrylic acid are reported. The crystal of C(NH(2))(2)(NH)(*)CH(2)=CHCOOH belongs to Pna2(1) space group of orthorhombic system with Z=4, a=9.9242(34) Å, b, c=8.3951(14) Å. In the crystal
Mille B L Kryger et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2643-2645 (2013-02-23)
Chemi-enzymatic synthesis of ribavirin acrylate and subsequent RAFT co-polymerization with acrylic acid afforded a formulation of a broad spectrum antiviral drug which avoids accumulation in erythrocytes, the origin of the main side effect of ribavirin. In cultured macrophages the macromolecular
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
409464-250G | 4061831989236 |