Merck
BP1100
Hydroxychloroquine sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3O · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
BP
rodzina API
hydroxychloroquine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 100 mg
producent / nazwa handlowa
BP
kolor
off-white
mp
238-241 °C
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Siarczan hydroksychlorochiny (Hydroxychloroquine Sulphate) jest solą hydroksychlorochiny (HCQ, Plaquenil), leku przeciwwirusowego na bazie 4-aminochinoliny.
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Siarczan hydroksychlorochiny BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Hydroxychloroquine Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor.
    Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor. It is used in treating malaria.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Famotidine
    British Pharmacopeia
    British Pharmacopoeia, 44(12), 1000-1004 (2020)
    A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
    Fuzery AK, et al.
    Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)
    Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
    Charlier B,et al.
    Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)
    Compatibility study of hydroxychloroquine sulfate with pharmaceutical excipients using thermal and nonthermal techniques for the development of hard capsules
    Moraes ANF, et al.
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 421 (2019)