Key Documents
Y0001841
Hydroxychloroquine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
hydroxychloroquine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)