Kluczowe dokumenty
BP1101
2-[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl] amino ethanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
BP
rodzina API
hydroxychloroquine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 25 mg
producent / nazwa handlowa
BP
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
mp
238-241 °C
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)