Y0001556
Ciclesonide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
ciclesonide
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 10 mg
producent / nazwa handlowa
EDQM
warunki przechowywania
protect from light
rozpuszczalność
water: <0.1 g/L
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ciclesonide impurity C jest zanieczyszczeniem ciclesonide, który jest niechlorowcowanym glukokortykoidem nowej generacji.
Ten produkt jest dostarczany w postaci, w jakiej został dostarczony i określony w wydanej Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Ten produkt jest dostarczany w postaci, w jakiej został dostarczony i określony w wydanej Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Ciclesonide impurity C jest stosowany jako wzorzec referencyjny EP do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki chromatografii cieczowej (LC).
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Ciclesonide
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 10.3 (2017)
Ruediger Nave et al.
Clinical pharmacokinetics, 43(7), 479-486 (2004-05-14)
Ciclesonide is a novel inhaled corticosteroid developed for the treatment of asthma. To investigate the extent of oral absorption and bioavailability of ciclesonide referenced to an intravenous infusion. This information provides an estimate for the contribution of the swallowed fraction
Rethinking Cleaning Validation for API Manufacturing
Zhang C, et al.
Pharmaceutical Technology, 42, 42-54 (2018)