Kluczowe dokumenty
854178-U
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix)
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
twardość
50 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość
20 mm × 3.0 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with CTC 500
Inne uwagi
Zalecane dla: Autosamplerów CE HS500 i HS800
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)