821448
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Polecane produkty
opis
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linia produktu
TOYOPEARL®
Właściwości
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21448
Parametry
≤50% (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
750 Å
zakres pH
1-13
pojemność
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)