Kluczowe dokumenty
82016-U
Hamilton® PRP-1 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L21
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.1 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)