Key Documents
82025-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiały
PEEK column
agency
suitable for USP L21
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
macierz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)