8.20599
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Synonim(y):
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
powder
siła działania
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
145-148 °C
temp. przejścia
flash point 187 °C
rozpuszczalność
3.5 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
<li><strong>Ocena zdolności antyoksydacyjnej:</strong> 3,4,5-trihydroksybenzoesan propylu, zidentyfikowany jako silny przeciwutleniacz i został dodany do żywności zawierającej oleje i tłuszcze, aby zapobiec utlenianiu (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C - closed cup