82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
About This Item
Polecane produkty
product name
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
Materiały
stainless steel hardware
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 mm × 4.6 mm
macierz
Hydrogen Form
polymeric
wielkość cząstki
12 μm
pH robocze
1-14
metoda separacji
ion exclusion
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)