Kluczowe dokumenty
82015-U
Hamilton® PRP-X300 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X300 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L22
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.1 mm
macierz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
ion exclusion
Opis ogólny
The Hamilton PRP-X300, an ion exchange PSDVB/Sulfonic Acid column used in the separation of alcohols and organic acids.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)