Kluczowe dokumenty
82036-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton PRP-X200 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L17
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 mm × 2.1 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)