Kluczowe dokumenty
82021-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L21
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.1 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PRP-1 jest kopolimerem poli (styren-diwinylobenzen). Jego powierzchnia nie jest chemicznie jednorodna ani stabilna podczas użytkowania. Kolumna HPLC Hamilton PRP-1 jest używana do oczyszczania oligonukleotydów na dużą skalę, zwykle stosowanych w badaniach NMR.
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Zastosowanie
Kolumna HPLC Hamilton PRP-1 została wykorzystana w badaniach eksperymentalnych wykorzystujących chromatografię cieczową (LC); z separacją w odwróconej fazie (RPLC) przy użyciu tylko gorącej wody pod ciśnieniem (PHW) jako fazy ruchomej. Nadaje się również do stosowania w oczyszczaniu syntetycznych oligonukleotydów na dużą skalę, z układem rozpuszczalników fosforan/metanol/acetonitryl.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of some commercial poly (styrene-divinylbenzene) copolymers for reversed-phase HPLC1.
Stuurman HW
Chromatographia, 23 (5), 341-349 (1987)
Large-scale purification of synthetic oligonucleotides and carcinogen-modified oligodeoxynucleotides on a reverse-phase polystyrene (PRP-1) column.
Guanjin H and Krugh TR.
Analytical Biochemistry, 190 (1), 21-25 (1990)
Liquid chromatography at elevated temperatures with pure water as the mobile phase.
Kari H and Riekkola ML.
Trends in Analytical Chemistry, 27 (1), 1-14 (2008)