Kluczowe dokumenty
82014-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.1 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
The Hamilton PRP-X100, polymeric HPLC columns used for the separation of anions in ion chromatography.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)