Kluczowe dokumenty
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® DNA-NPR HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® DEAE-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion ClO4-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18253
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny ochronne TSKgel są samodzielne i nie wymagają oddzielnych uchwytów. Kolumna ochronna dla kolumny TSKgel DNA-NPR 4,6 mmID
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)