818249
TSKgel® DNA-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® DNA-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion ClO4-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18249
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
300 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)