Key Documents
817088
TSKgel® DNA-NPR Guard Column
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17088
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 4.6 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Guard Column for 4.6mmID TSKgel DEAE-NPR column
Postać fizyczna
Shipped in water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)