821961
TSKgel® Q-STAT (7 µm) HPLC Column
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonim(y):
TSKgel® Q-STAT Columns
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® Q-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh Q-STAT, 21961
Parametry
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.5-1.4 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
7 μm
pH robocze
3-10
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)