Kluczowe dokumenty
821960
TSKgel® Q-STAT (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonim(y):
TSKgel® Q-STAT Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC Q-STAT, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh Q-STAT, 21960
Parametry
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 3 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
3-10
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel Q-STAT są wypełnione hydrofilowymi, nieporowatymi cząstkami żywicy o wielkości 7 i 10 μm, których powierzchnia składa się z otwartej sieci wielowarstwowych grup anionowymiennych. Innowacyjna chemia wiązania, w połączeniu ze stosunkowo dużym rozmiarem cząstek, skutkuje znaczną nośnością i niskim ciśnieniem roboczym, dzięki czemu kolumny te nadają się do wszystkich systemów HPLC i 2008. Zastosowania kolumn TSKgel Q-STAT obejmują rozdzielanie: białek, peptydów, kwasów nukleinowych o niskiej masie cząsteczkowej, agregatów i izomerów ładunku przeciwciał monoklonalnych, białek PEGylowanych, oligo DNA i siRNA.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie DI.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)