813075
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 13075
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Zastosowanie
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)