817501
TSKgel® Octadecyl-2PW HPLC Column
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17501
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
0-100% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Postać fizyczna
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)