Kluczowe dokumenty
77006
Supelco
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 60 μm
Synonim(y):
Mikrocząsteczki na bazie polimetakrylanu
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
particles
suspension
stężenie
10% (solids)
wielkość cząstki
60 μm std dev <2 μm, coeff var <2%
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Mikrocząstki na bazie polimetakrylanu (rozmiar: 60 μm) są standardem analitycznym, idealnym do profilowania rozkładu wielkości cząstek (PSD) badanych próbek.
Zastosowanie
Używany do walidacji i monitorowania urządzeń do pomiaru wielkości cząstek.
Ten standard wielkości cząstek jest również używany do wykrywania, liczenia i rozróżniania cząstek w mikroskali.
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowych kontroli i korekt kalibracji urządzeń
  • dostępny w opakowaniu 5 ml jako czysta próbka
Komentarz do analizy
Dokładne wartości wielkości cząstek i odchylenia standardowego są określane dla każdej partii i można je znaleźć w certyfikacie analizy. Wartości te są określane z dokładnością do 0,01 μm (Coulter Multisizer). Cząsteczki na bazie polimetakrylanu mają wąski rozkład wielkości i kulisty kształt. Są stabilne w temperaturach do 100 °C. Gęstość wynosi 1,22 g/cm3. Powierzchnia jest naładowana ujemnie. Charakteryzują się dobrą biokompatybilnością i zmniejszonym niespecyficznym wiązaniem białek.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)