Kluczowe dokumenty
901071
Sigma-Aldrich
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
2.5 wt%, viscosity 4 cP 
Synonim(y):
Avantama N-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, SnO2 ink, Tin oxide nanoparticle dispersion
About This Item
Wzór liniowy:
SnO2
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
Formularz
dispersion
kolor
translucent gray-brown
wielkość cząstki
7-20 nm
lepkość
4 cP
Zastosowanie
  • This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
  • This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Przestroga
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
  • Ink can be diluted with butanol.
  • Thickness optimization may be necessary.
  • Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
Informacje prawne
Product of Avantama Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
85.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)