Kluczowe dokumenty
817500
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Oktadecyl-2PW Kolumna HPLC, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17500
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Wysoce usieciowany polimetakrylanowy materiał bazowy TSKgel Octadecyl-2PW zapewnia doskonałą stabilność w systemach buforowych o wysokim pH i może wytrzymać rygorystyczne czyszczenie kwasem lub zasadą. Pory o wielkości 125Å umożliwiają analizę peptydów o masie do 8000 Da. Kolumny o większych rozmiarach cząstek są dostępne do separacji w skali półpreparatywnej.
Polymer-based particles for reversed-phase (RP) HPLC generally have two benefits over silica-based particles: They are more tolerant of high and low pH operating conditions and they do not have the silanol interactions that cause peak tailing of some basic analytes. Also, some silicas have an intrinsic metal content that may cause chelation problems with sensitive biomolecules, leading to poor recovery. Polymeric TSKgel columns come in C18 and phenyl functional groups and a range of particle porosities. Fast kinetics and quantitative protein recovery at submicrogram loading are characteristic of nonporous resin-based TSKgel Octadecyl-NPR columns.
  • Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
  • Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
  • Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
  • Octadecyl-NPR particles are nonporous
Postać fizyczna
Dostarczany w 55% acetonitrylu - 45% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)