Kluczowe dokumenty
818197
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Super-ODS, 18197
zakres etykietowania
8% Carbon, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.3 μm
wielkość porów
140 Å pore diameter
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Postać fizyczna
Dostarczany w 70% metanolu - 30% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)