Kluczowe dokumenty
818206
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
for P/N 818207, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Holder for TSKgel® Super Series Guardfilters
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Hardware and Accessories, for P/N 818207, pkg of 1 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18206
metody
HPLC: suitable
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zabezpiecz kolumnę TSKgel Super Series o średnicy wewnętrznej 4,6 mm (Super-Octyl, Super-ODS i Super-Phenyl) przed zatkaniem, instalując filtr ochronny przed kolumną analityczną. Uchwyt do filtrów ochronnych Super Series wymaga filtrów ochronnych 0,4 cm L x 4 mm ID (PN 818207), które należy zakupić osobno.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)