Merck
136964
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
97%
Synonim(y):
N-Benzylisopropylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
Beilstein:
2638437
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
200 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Isopropylbenzylamine forms amine adducts with magnesocene at ambient temperature in toluene.
Zastosowanie
N-Isopropylbenzylamine was used as ligand in the preparation and characterization of bis(cyclopentadienyl)magnesium. It was also used in the synthesis of N-benzylideneisopropylamine-N-oxide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
One-flask transformation of secondary amines to nitrones by oxidation with hydrogen peroxide mediated by triscetylpyridinium tetrakis oxodiperoxotungsto-phosphate (PCWP). Some mechanistic considerations.
Ballistreri FP, et al.
Tetrahedron, 48(40), 8677-8684 (1992)
Aibing Xia et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11264-11265 (2002-09-19)
Magnesocene adducts of alkylamines were prepared and characterized. Treatment of 3-amino-2,4-dimethylpentane, isopropylamine, tert-butylamine, benzylamine, or N-isopropylbenzylamine with magnesocene at ambient temperature in toluene afforded the amine adducts Cp2Mg(NH2CH(CH(CH3)2)2) (91%), Cp2Mg(NH2iPr) (80%), Cp2Mg(NH2tBu) (67%), Cp2Mg(NH2CH2Ph) (80%), and Cp2Mg(NH(CH(CH3)2)(CH2C6H5)) (91%). These adducts
O Brüggemann
Biomolecular engineering, 18(1), 1-7 (2001-06-29)
Molecular imprinting is a way of creating polymers bearing artificial receptors. It allows the fabrication of highly selective plastics by polymerizing monomers in the presence of a template. This technique primarily had been developed for the generation of biomimetic materials