Kluczowe dokumenty
A45564
2-Amino-5-chlorobenzophenone
98%
Synonim(y):
4-Chloro-2-benzoylaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
96-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Klucz InChI
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
388.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
198 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?