Kluczowe dokumenty
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
Synonim(y):
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18207
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
140 Å
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Use to protect TSKgel Super-ODS, Super-Octyl and Super-Phenyl columns. Requires Guardfilter Holder PN 818206; sold separately.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)