805147
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® G3000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05147
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
30 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
60 cm × 21.5 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
125 Å pore diameter
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)