Kluczowe dokumenty
805146
TSKgel® G2000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC G2000SW, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05146
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
60 cm × 21.5 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Jako pierwsza generacja kolumn SEC na bazie krzemionki, TSKgel G2000SW zapewnia doskonałą separację peptydów i białek o masach cząsteczkowych do 100 000 Da. Kolumny TSKgel G2000SW zaczynają się od 10 μm dla kolumn analitycznych, a także skalują się do 13 i 20 μm w kolumnach o średnicy do 55 mm dla oczyszczania preparatywnego.
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 mol/L Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)