Kluczowe dokumenty
805761
TSKgel® G2000PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® G2000PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05761
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
12 μm
wielkość porów
125 Å pore diameter
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Use the TSKgel G2000PW column for analysis of water-soluble polymers with molecular weights up to 2,000 Da.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)