Kluczowe dokumenty
818339
TSKgel® Alpha-2500 (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC Alpha-2500, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18339
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
25 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel Alpha składają się z kulistych, hydrofilowych kulek metakrylanowych. W przeciwieństwie do kolumn typu TSKgel PW, które są stabilne co najwyżej do 50% organicznego zmieszanego z wodą, kolumny typu TSKgel Alpha są stabilne w szerokiej gamie rozpuszczalników organicznych w stężeniach do 100%. Głównym obszarem zastosowań kolumn TSKgel Alpha jest analiza polimerów rozpuszczalnych w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. Przykłady obejmują pochodne celulozy, poliimid i dodecylosiarczan sodu (wszystkie w DMF z 10 mmol/L DMF), żel czyszczący w metanolu i stopień zmydlenia polialkoholu winylowego w HFIP. Kolumna ze złożem mieszanym, TSKgel Alpha-M, ma rozszerzony zakres kalibracji liniowej i jest odpowiednia dla próbek o szerokim rozkładzie MW, a także próbek o nieznanej masie cząsteczkowej.
Kolumny TSKgel Alpha-2500 są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi, które wykazują minimalny skurcz lub pęcznienie w różnych układach rozpuszczalników. Najlepiej nadają się do separacji polimerów rozpuszczalnych w polarnych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol, etanol, DMF, THF, HFIP, DMSO, 2-propanol i acetonitryl.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)