Merck
72818
Supelco
Methylhydroquinone
analytical standard
Synonim(y):
Toluhydroquinone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Beilstein:
2041489
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
851 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-130 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
341.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
172 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)