Dokumenty
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
Synonim(y):
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
About This Item
Wzór liniowy:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
202-443-7
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
crystals
temp. samozapłonu
468 °C
siła działania
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-127 °C
temp. przejścia
flash point 172 °C
rozpuszczalność
77 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test