Merck
59683-U
Supelco
5225 96-stykowe urządzenie BioSPME
pack of 10 ea
Synonim(y):
Supel BioSPME 96-Pin Device
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
opakowanie
pack of 10 ea
Poziom jakości
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
grupa aktywna macierzy
C18 coating
Zastosowanie
clinical
pharmaceutical
kompatybilność
for use with automated robotic liquid handling systems
Opis ogólny
Urządzenie 5225 BioSPME 96-Pin Device łączy technologię BioSPME z wysokowydajnym oznaczaniem wolnych frakcji do badań wiązania białek osocza i innych analiz wolnych analitów powszechnie wykonywanych w laboratoriach farmaceutycznych i klinicznych. To szybkie urządzenie do przygotowywania mikropróbek składa się z 96-pinowego uniwersalnego formatu, który pasuje do studzienek standardowych płytek 96-dołkowych. Kołki są pokryte cząsteczkami C18 i opatentowanym spoiwem, które pozwala na wiązanie małych analitów, podczas gdy większe makrocząsteczki nie mogą. Wykazano, że ta technika ekstrakcji jest ponad trzy razy szybsza niż metody szybkiej dializy równowagowej przy lepszej jakości danych. Przepływ pracy 5225 BioSPME 96-Pin Device może być wykonywany na robotach automatyzujących poprzez obsługę za pomocą standardowych łopatek chwytakowych lub alternatywnie może być wykonywany techniką ręczną.
Komentarz do analizy
małe cząsteczki o masie cząsteczkowej do 1 kDa i zakresie logP od 1-5
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance the speed and simplicity of plasma protein binding studies and analyses of other free analytes, compared to the rapid equilibrium dialysis techniques for accurate and reproducible LCMS results.